Tropfflaschen, LDPE, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
211631 211634 211635 211633 211630 211625 211622 211624 211623 W211636
215-2760EA 513 EUR
215-2760 215-2761 215-8002 215-8001 215-8000 215-4003 215-4000 215-4002 215-4001 734-3650
Tropfflaschen, LDPE, WHEATON®
Flaschen Tropfflaschen
LDPE, transparent mit weißem PP-Verschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, temperaturbeständig bis 80 °C
  • Tropfenweise Dosierung
  • Tropfspitze rastet fest ein und kann zur Befüllung leicht abgenommen werden
Mit verlängerter Tropfspitze und zugehöriger Kappe. Diese Tropfflaschen bieten ein verlässliches, wiederholbares Dispensieren von Reagenzien und anderen Flüssigkeiten. Sie stellen eine sehr gute Alternative zu Pipetten oder anderen, herkömmlichen Dispensiergeräten dar. Das Material ist geeignet für die meisten Biotech-, Diagnostik- und Pharmaanwendungen.