Weithalsgläser mit Twist-off Gewinde
Lieferant: MUELLER KREMPEL
14.028.23 14.028.26 14.028.28 14.028.30 14.028.21 14.028.20
216-3041EA 79.6 EUR
216-3041 216-3043 216-3044 216-3045 216-3046 MUEL14.028.20
Weithalsgläser mit Twist-off Gewinde
Dosen Dosen, Universal
Braunglas, ohne Deckel.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Anwendungen ohne hohe Temperaturbelastung
  • Passender Metalldeckel separat erhältlich (siehe 216-3661 und 216-3663)
Gut geeignet für Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten. Braunglas zum Schutz von lichtempfindlichen Stoffen.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable