Ballonflasche, mit Hahn, Lowboys™, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2323-0008
216-8671EA 320 EUR
216-8671
Ballonflasche, mit Hahn, Lowboys™, Nalgene®
Flaschen Ballons
HDPE, durchscheinend mit Schraubverschluss und Hahn aus PP.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −100 bis +120 °C
  • Stapelbar, max. Stapelhöhe: Drei Kanister
Dieser flache Kanister passt leicht in enge Regale oder Kühlschränke. Ausgezeichnet geeignet zur Aufbewahrung und Ausgabe von Reagenzien, Titrierlösungen und destilliertem Wasser. Mit praktischem, eingeformtem Griff zum leichten und sicheren Tragen.