Kanister, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2240-0015 2240-0025 2240-0050
216-8691EA 81 EUR
216-8691 216-8692 216-8693
Kanister, Nalgene®
Flaschen Kanister
HDPE, durchscheinend mit weißem PP-Schraubverschluss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −100 bis +120 °C
  • Stabile, robuste Konstruktion mit eingeformter Graduierung in Gallonen und Liter, auslaufsicherer Verschluss
Bessere Standfestigkeit durch große Standfläche und tiefliegendem Schwerpunkt. Der Ausguss ist lang genug für präzises Dosieren von Flüssigkeiten. Mit anhängendem, unverlierbarem Verschluss. Der Boden ist so konstruiert, dass er beim Ausgießen einen zusätzlichen Halt bietet.