Kanister, Enghals, ohne Schraubverschluss
Lieferant: Kautex
353-80289 353-95642 353-86794 353-95982 353-95937 353-95939 353-95966 353-96232 353-96404 353-96138 353-92562 353-95981
216-5549EA 10.1 EUR
216-5549 216-5306 216-5551 216-4310 216-5548 216-5545 216-5352 216-4315 216-5302 216-1390 216-0415 216-1389
Kanister, Enghals, ohne Schraubverschluss
Flaschen Kanister
HDPE, naturfarben.
  • Kanister 2,5 L bis 5 L und 10 L bis 30 L mit UN-Zulassung
  • Umfangreiche Auswahl an Verschlüssen
  • Unterschiedliche Anwendungen
  • Auslaufsicher
  • Kanister sind für Lebensmittel geeignet
  • Halal zertifiziert
Universeller Kanister für Industrie, Handel und Labors. Diese Kanister, mit umfangreicher Auswahl an Verschlusszubehör, können für fast alle Anwendungen verwendet werden.