Kanister, Weithals, HDPE
Lieferant: hünersdorff GmbH
818200 818300
216-5220EA 107 EUR
216-5220 216-2117
Kanister, Weithals, HDPE
Flaschen Kanister
HDPE, durchscheinend
  • Gute chemische Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit
  • Dichtverschluss
  • Alle Kanister verfügen über ein Gewinde sowie Stopfen an der engen Seite.
Die extraweite Einfüllöffnung (88 mm ID) macht die Innenreinigung noch einfacher. Das ist besonders wichtig für empfindliche Stoffe, die gelagert oder transportiert werden müssen. Der Tragegriff und der angehängte Schraubverschluss sorgen für den leichten und sicheren Transport dieses Produkts. Die 10 Liter fassende Konstruktion verfügt über einen zusätzlichen Mini-AusgussMore Product Information