Kanister, Enghals, Rixius
Lieferant: RIXIUS
6020305045WC 6020310045WC 6020320061WC 6020325061WC
RIXI6020305045WCEA 236 EUR
RIXI6020305045WC RIXI6020310045WC RIXI6020320061WC RIXI6020325061WC
Kanister, Enghals, Rixius
Flaschen Kanister
HDPE, blau.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −40 bis +110 °C
  • UN-Zulassung
Universeller Kanister für Industrie, Handel und Labors. Ideal für Verpackung, Lagerung und Transport.