Nährmedienflaschen, quadratisch, steril, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
342040-0650 342044-0125 342044-0650 342044-1000 342040-0250 842040-0650 842040-1000 842040-0125
215-1847EA 0 EUR
215-1847 215-1849 215-1850 215-1851 392-0378 392-0381 392-0397 NALG842040-0125
Nährmedienflaschen, quadratisch, steril, Nalgene®
Flaschen Zellkulturflaschen
PET, klar, mit Gewinde oder komplett mit weißen HDPE-Schraubverschlüssen.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −40 bis +70 °C
  • Bruchsicher, für Luftfracht geeignet, auslaufsicherer Verschluss
Leichte, bruchsichere Flaschen mit hervorragenden Gasdiffusionseigenschaften zum Lagern und Transportieren von flüssigen Medien, Pufferlösungen und Seren. Die Flaschen und Verschlüsse sind gammasterilisiert und pyrogenfrei. Sie sind nicht zytotoxisch. Mit strukturierten Graduierungen und innen liegendem Dichtungsring für die VerwendungMore Product Information