Vierkant-Enghalsflaschen mit Schraubgewinde
Lieferant: MUELLER KREMPEL
14.258.01 14.258.02 14.258.03 14.258.04
215-8331EA 3.6 EUR
215-8331 215-8332 215-8333 215-8334
Vierkant-Enghalsflaschen mit Schraubgewinde
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, durchscheinend ohne Schraubverschluss. Ideal zur Lagerung und zum Versand von Flüssigkeiten. Mit Graduierung.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 80 °C
  • Seitliche Riffelung für besseren Griff
Bestellinformation: Die Flaschen werden ohne Verschlüsse geliefert. Passende Verschlüsse für 125/500 und 1000 ml siehe 215-9226 (Verschlüsse für 250 ml verfügbar unter MUEL14.063.01)