Flaschen, Enghals, rund, FEP, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1600-0004 1600-0008 1600-0016 1600-0032 1600-0064 1600-0002 1600-0001
215-7123EA 92.7 EUR
215-7123 215-7124 215-7125 215-7126 215-7127 215-3695 215-7121
Flaschen, Enghals, rund, FEP, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
FEP, durchscheinend, mit ETFE-Schraubverschluss.
  • Höchste Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −105 bis +150 °C, auslaufsicherer Verschluss
  • Autoklavierbar
Flaschen mit der höchsten Chemikalienbeständigkeit und Korrosionsfestigkeit. Geeignet für Anwendungen im Nieder- und Höchsttemperaturbereich, der Spurenanalyse und für viele Arbeiten mit organischen Lösungsmitteln. Geeignet für den Einsatz in Reinräumen, in der Analyse und zur Lagerung.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung NAR Certificate of Retirement