Enghalsflaschen mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-7530EA 44.2 EUR
215-7530 215-7531 215-7522 215-7523 215-7524 215-7525 215-7526 215-7528 215-7529
Enghalsflaschen mit Schraubverschluss, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, temperaturbeständig bis +80 °C
  • Zur Spurenanalyse gut geeignet
  • Flexibler und stoßfester als HDPE-Flaschen, auslaufsicherer Verschluss
Ideal zur Lagerung und zum Versand von Flüssigkeiten.