Flaschen, VERAL-Typ, Enghals, mit Gewinde
Lieferant: MUELLER KREMPEL
14.017.20 14.017.21 14.017.22 14.017.24 14.017.25 14.017.03 14.017.06 14.017.08 14.017.09 14.017.07 14.017.23
215-9151EA 97.1 EUR
215-9151 215-9152 215-3693 215-9155 215-9156 215-9163 215-9165 215-9167 215-9168 215-3692 215-3694
Flaschen, VERAL-Typ, Enghals, mit Gewinde
Flaschen Glasflaschen
Klarglas oder Braunglas, ohne Verschluss
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für die Verwendung in Anwendungsbereichen ohne hohe thermische Belastung
  • Mündung PP 28 S, ohne Ausgießring und Schraubkappe (separat Verfügbar)
Ideal für Probenahme, Lagerung und Transport von Flüssigkeiten. Braun eingefärbte Flaschen zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen 