Verschlüsse für Enghalsflaschen aus Aluminium
Lieferant: TOURNAIRE-EMBALLAGE
1026 1659 1664
TOUR1026EA 1.4 EUR
TOUR1026 216-5257 216-5258
Verschlüsse für Enghalsflaschen aus Aluminium
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP, PE, weiß
  • Nur zu den Flaschen 50 bis 4000 ml passend
  • Aluthene-Einlage sorgt für absolute Dichtigkeit auch bei aggressiven Medien
  • Originalitätsverschluss für Sicherheit und Kontrolle