Flaschen, Enghals, mit Normschliffstopfen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
231652408 231653601 231654409 231655405 231681706 231682402 231683604 231684403 231685408
215-1482EA 11.2 EUR
215-1482 215-1282 215-1016 215-1483 215-1484 215-1021 215-1020 215-1735 215-1485
Flaschen, Enghals, mit Normschliffstopfen, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, mit Normschliff und Glasstopfen.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Standfest und robust
Klarglas oder braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Standards: DIN 12036, ISO 4796