Weithalsflaschen mit Normschliff-Stopfen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
215-1318EA 172 EUR
215-1318 215-1319 215-1349 215-1316 215-1317 215-1314 215-1347 215-1348 215-1315 215-1345 215-1313 215-1346 215-1343 215-1321 215-1344 215-1320 215-1350 215-1351
Weithalsflaschen mit Normschliff-Stopfen, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
DDURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar oder braun, mit Normschliff und Glasstopfen.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
Mit Volumenaufdruck und weißem Schriftfeld. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung).
Standards: ISO 4796-2.