Spritzflaschen, einteilig, Enghals, Azlon®
Lieferant: SciLabware
Azlon®
215-0494EA 33.6 EUR
215-0494 215-0490
Spritzflaschen, einteilig, Enghals, Azlon®
Flaschen Spritzflaschen
LDPE, durchscheinend, mit PP-Sprühverschluss.
  • Sechseckiger Querschnitt macht die Flaschen besonders handlich
  • Präzisionsspitze ist ideal geeignet für den Einsatz als Tropfenzähler oder für feine Flüssigkeitsabgabe
Ergonomische Spritzflaschen mit einem integrierten gegossenen Abgaberöhrchen und einer abnehmbaren Düsenspitze.
  • Sechseckiger Querschnitt macht die Flaschen besonders handlich
  • Präzisionsspitze ist ideal geeignet für den Einsatz als Tropfenzähler oder für feine Flüssigkeitsabgabe
Ergonomische Spritzflaschen mit integriertem, geformtem Dosierrohr und abnehmbarer Düsenspitze.