VWR®, Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
215-1152EA 31.7 EUR
215-1152 215-1153 215-1154 215-1155 215-1156 215-1157 215-1158 215-1159 215-1160 215-1161 215-1902
VWR®, Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
PTFE, starkwandig.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von –200 bis +280 °C
  • Besonders glatte Innenwände verhindern Kontaminationen
Robust construction. Special recessed grips on the cap, and grooves in the flask, make it easy to handle. Non stick, the wide mouth allows easy filling and cleaning.