Weithalsflaschen mit Schraubverschluss
Lieferant: KARTELL
1621 1623 1625 1627 1629 1631
215-0904EA 4.9 EUR
215-0904 215-0905 215-0906 215-0907 215-0908 215-0909
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
PP, durchscheinend, mit PP-Schraubverschluss.
  • Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllen die geltenden medikamenten- und lebensmittelrechtlichen Bestimmungen
Robuste, reißfeste Flasche mit Graduierung und langer Quetschdichtung zum auslaufsicheren Verschließen. Weithalsig zum leichten Entleeren und Befüllen mit Flüssigkeiten und Pulvern.
DIN 13316 and 168
Standards: DIN 13316 und 168