Kryo-Einfriergeräte, Mr. Frosty, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5100-0001 5100-0050 5100-0036
479-3200EA 103 EUR
479-3200 479-0967 479-0966
Kryo-Einfriergeräte, Mr. Frosty, Nalgene®
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
PC Behälter mit blauem HDPE-Deckel, weißen HDPE-Röhrchenhaltern und Schaumstoffeinlage.
  • Bietet Platz für 12 bis 18 Röhrchen und ein Schraubdeckel sichert die Proben im Inneren, falls der Behälter versehentlich umkippt.
  • Kein Kontakt mit dem Alkohol: kein Aufsaugen, kein Entfernen des Etiketts und keine Beeinträchtigung des manuellen Bedruckens der Röhrchen
Gewährleistet die kritische, wiederholbare Kühlrate von 1 °C/Minute, die für eine erfolgreiche Kryokonservierung und Wiederherstellung von Zellen erforderlich ist. Kostengünstig, einfach zu verwenden,More Product Information