Kühlboxen
Lieferant: CAMPING GAZ
22254ZCL 30060
216-6981EA 118 EUR
216-6981 216-6985
Kühlboxen
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
PP, blau-weiß. Stabile, robuste Konstruktion, ideal geeignet zur Lagerung und zum Transport temperaturempfindlicher Materialen und Proben.
  • FCKW-freie Vollisolierung mit PU-Schaum in Korpus und Deckel
  • Hermetischer Anschluss der Boxen mit Gummidichtung, Deckel mit bruchsicherem Tragebügel fest verriegelbar
  • Hervorragende Kühlleistung (je nach Modell Kühldauer bis zu 24 Stunden)
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable