Kryoboxen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5055-5002 5055-5005 5055-5015
525-0050EA 58.8 EUR
525-0050 525-0051 479-0012
Kryoboxen, Nalgene®
Boxen Kryoboxen
PC Box, mit Schaumstoffeinsatz.
  • Deckel beschriftbar
  • Autoklavierbar
Zur Aufbewahrung von Reaktionsgefäßen bei −150 bis +121 °C (nicht verwendbar in der Flüssigphase von Flüssigstickstoff).
Durch den transparenten Deckel mit aufgedrucktem Gitter und mit Markierungen zur korrekten Ausrichtung ist der Inhalt gut sichtbar.