Kryoboxen, Arctic Square™
Lieferant: HEATHROW
HS23381B HS23300D HS23325A
479-4050EA 78.9 EUR
479-4050 479-4048 479-4049
Kryoboxen, Arctic Square™
Boxen Kryoboxen
PC, autoklavierbar.
  • Der vorne geneigte Sockel und der kontrastreich aufgedruckte Index auf dem durchsichtigen Deckel erlauben eine schnelle Orientierung
  • Alle Boxen sind mit Belüftungs- und Abflussöffnungen versehen und stapelbar
  • Alphanumerische Kennzeichnung auf dem Deckel
Zur sicheren Aufbewahrung von Röhrchen bei −196 bis +121 °C zur mehrfachen Verwendung in mechanischen Gefriergeräten und mit Flüssigstickstoff. Ausgestattet mit besonderen Merkmalen, die eine einfache Sortierung, Erkennung und Entnahme der Röhrchen ermöglichen. Der mit Scharnieren versehene Deckel erlaubt die einhändige Entnahme von Proben. Eine integrierte Sperre verhindert, dass der Deckel zu weit aufgeht, wenn der Kasten am Deckel hochgehoben wird - so wird versehentliches Verschütten vermieden. (Version 5×5 besitzt keinen Scharnierdeckel.)