Aufbewahrungsboxen für Mikroröhrchen, Micrewtube®
Lieferant: Simport Scientific
T350-100B T350-100G T350-100R T350-100Y
212-9593EA 99.6 EUR
212-9593 212-9594 720-0542 212-9595
Aufbewahrungsboxen für Mikroröhrchen, Micrewtube®
Boxen Kryoboxen
PC, autoklavierbar.
  • Temperaturbereich: −196 bis +121 °C
  • Durch die transparente Abdeckung kann der Benutzer den Inhalt der Box sehen und sie ist in einer bestimmten Ausrichtung auf den Boden ausgerichtet, um eine Fehlausrichtung zu verhindern
  • Die Oberfläche ist mit einer Reihe von Quadraten (nummeriert von 1 bis 100) bedruckt und kann mit Markern beschrieben werden, um die Bestandskontrolle zu verbessern
Für freistehende Mikroröhrchen von 0,5 bis 2 ml (außer nicht freistehende 1,5-ml-Röhrchen mit konischem Boden).
Colour: Blue, green, red or yellow
Temperature range: -196 to +121 °C
W×D×H (mm): 133×133×52