Objektträgerkästen
Lieferant: BERGMANN KARTON
114 99 94
631-9011EA 32.1 EUR
631-9011 631-9012 631-9013
Objektträgerkästen
Objektträger-Kästen
Diese Boxen sind für 25, 50 oder 100 Objektträger ausgelegt.
  • Metallscharniere und Schnappverschluss
  • Zahnleisten nummeriert, mit Inhaltsverzeichnis
  • Stabile Ausführung mit Holzrahmen und schwarzem Überzug