Labor- und Künstlerpinsel
Lieferant: VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
659003 7700 7701 7702 7705 7706 SET-ROT 314G0 314G1 314G2 6200.5
149-2113EA 10.3 EUR
149-2113 149-2120 149-2121 149-2122 149-2125 149-2126 149-2127 149-2140 149-2141 149-2142 149-2153
Labor- und Künstlerpinsel
Bürsten
Dieses Pinsel Angebot erlaubt aufgrund der Vielfalt von Ausführungen eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Kielpinsel - aus hellem Rindshaar
  • Rot-Marder-Pinsel - reines Marderhaar mit schwarzlackiertem Holzstiel
  • Ziegenhaar-Pinsel - oval, auf Holzstiel
  • Breite Haarpinsel - Bärenhaar, flacher Stiel
Set 1: Mit je 1 Rot-Marder-Pinsel der Größen 1-5