Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
Lieferant: HIRSCHMANN
3110160 3110170 3110175 3110260 3110270 3110275
612-3533EA 75.5 EUR
612-3533 612-3534 612-3536 612-3537 612-3538 612-3539
Büretten, gerader Absperrhahn, Schellbach
Büretten
DURAN®, Klasse B.
  • Justiert auf 'Ex'
  • Strichteilung an Hauptpunkten, blaue Graduierungen
Skalenlänge: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Standards: DIN ISO EN 385