Büretten, gerader Absperrhahn
Lieferant: HIRSCHMANN
3100160 3100170 3100175 3100260 3100270 3100275
612-3526EA 76.3 EUR
612-3526 612-3527 612-9810 612-3529 612-3531 612-3532
Büretten, gerader Absperrhahn
Büretten
DURAN®, Klasse B.
  • Justiert auf 'Ex'
  • Kurze Markierungen an Hauptpunkten, schwarze Graduierungen
Skalenlänge: 500 mm.
Standards: DIN EN ISO 385.