Büretten, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3650-0025 3650-0050
612-2558EA 175 EUR
612-2558 612-2559
Büretten, Nalgene®
Büretten
Glasklares Acryl, PMP-Spitze und Hahn und Verschlussstopfen aus TFE.
  • Unempfindlich gegenüber verdünnten Mineralsäuren und -basen, mit Ausnahme von HF und NH₄OH
  • Nicht geeignet für Alkohol und organische Lösungsmittel
Langlebig, hervorragend für Routineaufgaben, in Schulen, Industrielaboren und für den Einsatz vor Ort geeignet.
Standards: ASTM E287