Impfösen und –Nadel
Lieferant: KARTELL
2650 2651
KART2650EA 277 EUR
KART2650 KART2651
Impfösen und –Nadel
Schaber Impfösen und Impfnadeln
High impact PS, sterile.
  • Choice of either 1 µl or 10 µl loop on one end and needle at the other
  • Sterilised by gamma irradiation
Verpackung: 20 Stück im Packet