Bürettenhalter
Lieferant: BOCHEM
5416 5417
241-7196EA 70.5 EUR
241-7196 241-7197
Bürettenhalter
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Edelstahl. Zur einfachen und sicheren Fixierung von Büretten.
  • Mit Muffe zur Befestigung an Stativstangen
  • Spannweite 0 - 20 mm
  • Spannbacken sind zum Schutz der Büretten mit Silikon überzogen