Stativklemmen
Lieferant: VWR
VWR®
241-0023EA 193 EUR
241-0023 241-0037
Stativklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Edelstahl. Benutzerfreundliche, robuste Klemmen.
  • Unabhängig einstellbare Backen; Backenhöhe: 16 und 25 mm
  • Mit zwei leichtgängigen Rändelschrauben zur voneinander unabhängigen Fixierung der beiden beweglichen Klemmbacken