Dreifingerklemmen
Lieferant: USBECK Laborgeräte
2800 2801 2802
241-7431EA 9.4 EUR
241-7431 241-7432 241-7433
Dreifingerklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet.
  • Die Finger der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit einer Plastikbeschichtung versehen
  • Ohne Muffe zur Stativbefestigung
  • Mit Flügelschrauben zum schnellen und leichten Fixieren