Bürettenhalter
Lieferant: USBECK Laborgeräte
2841 2842
241-7451EA 18.5 EUR
241-7451 241-7452
Bürettenhalter
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Zinkdruckguss, vernickelt. Zur einfachen und sicheren Fixierung von Büretten.
  • Mit Muffe zur Befestigung an Stativstangen
  • Spannweite 0 - 40 mm
  • Spannbacken sind zum Schutz der Büretten kunststoffbeschichtet
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable