Universal-Stativklemmen
Lieferant: USBECK Laborgeräte
2500 2505 2503 2502
241-7549EA 14.7 EUR
241-7549 241-7311 241-7312 241-7313
Universal-Stativklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Die Finger der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit Korkeinlagen versehen.
  • Ohne Muffe zur Stativbefestigung
  • Mit T-Schraube zur schnellen und einfachen Befestigung