Kettenklemmen
Lieferant: BOCHEM
5424 5485
241-7411EA 104 EUR
241-7411 BOCH5485
Kettenklemmen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Zur Befestigung von Bechergläsern, Kolben, Reaktionsgefäßen und anderen Laborgefäßen an Stativen.
  • Verstellbare Kette mit Silikonüberzug, 70 cm
  • Ohne Stativmuffe