Klemmen für Normschliffkegel, Federstahl, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
290300202 290300305 290300408 290300605 290300708 290300802 290300905 290301104
SCOT290300202EA 5.5 EUR
SCOT290300202 201-0385 SCOT290300408 201-0386 201-0387 201-0388 201-0389 201-0140
Klemmen für Normschliffkegel, Federstahl, DURAN®
Klemmen Schliffklemmen
Edelstahl. Für festen und sicheren Sitz von Kegelschliffverbindungen.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, korrosionsbeständig
  • Ideal für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen
  • Formstabil, einfache Montage und Demontage
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable