Schliffklammern für Kegelschliffklemmen
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01103712 01103719 01103724 01103734 01103745 01103714 01103729
201-0765EA 37.4 EUR
201-0765 271-1121 271-1122 271-1124 201-0767 201-0900 201-0901
Schliffklammern für Kegelschliffklemmen
Klemmen Schliffklemmen
POM, farbig. Für festen und sicheren Sitz von Kegelschliffverbindungen. Ein Zerkratzen des Glases wie bei herkömmlichen Schliffklammern aus Metall wird bei diesen Klammern aus Kunststoff verhindert.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C
  • Robust, einfache Montage und Demontage