Schlauchklemmen, PVDF, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
8619-0104 8619-0102 8619-0202 8619-0206 8619-0154 8619-0155 8619-0105 8619-0106 8619-0152 8619-0156 8619-0205 8619-0204
229-0608EA 26.9 EUR
229-0608 229-0607 229-0613 229-0616 229-0618 229-0611 229-0609 229-0610 229-0617 229-0612 229-0615 229-0614
Schlauchklemmen, PVDF, LaboPlast®
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
PVDF, Aluminium und verzinkter Stahlhaken. Die Mikro-Stellschraube ermöglicht eine stufenlose, feinfühlige Durchflussregulierung oder ein gänzliches Stoppen des Durchflusses auch an bereits bestehenden Schlauchverbindungen. Der Verschluss der Schlauchklemme kann in jeder Position geöffnet werden, ohne Auf- und Abschrauben.
  • Temperaturbeständig bis 140 °C
  • Diverse Größen für Schläuche von 1 - 20 mm Durchmesser außen verfügbar
  • Lieferbar in vier Farben