Ausgießringe für Laborflaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
292421907 292422809 292441909 292442802
217-0202EA 5.8 EUR
217-0202 217-0203 217-0204 217-0205
Ausgießringe für Laborflaschen, DURAN®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP, blau oder ETFE, rot.
  • Für DIN-GL-Gewinde
  • PP: temperaturbeständig bis 140 °C, autoklavierbar
  • ETFE: temperaturbeständig bis 180 °C, autoklavierbar und heißluftsterilisierbar