Schraubverschlüsse für Enghalsflaschen, Serien 301 und 302
Lieferant: Kautex
801-90605 801-90606 2000090604
KAUT801-90605EA 33.3 EUR
KAUT801-90605 KAUT801-90606 KAUT2000090604
Schraubverschlüsse für Enghalsflaschen, Serien 301 und 302
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
LDPE, durchscheinend
  • Gute chemische und thermische Beständigkeit
  • Auslaufsicher
Für Enghalsflaschen der Serien 301 und 302.