Schraubverschlüsse, für Premium-Laborflaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
1088678 1088679 1129600
215-0090EA 19.1 EUR
215-0090 215-0091 215-2856
Schraubverschlüsse, für Premium-Laborflaschen, DURAN®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
TPCh260, farblos.
  • Chemisch höchst resistentes Material (TPCh260), keine Farbzusätze (jegliche Beeinflussung des Mediums wird vermieden), temperaturbeständig von –196 bis +200 °C
  • PTFE beschichtete Silikondichtung
  • Tropfenfrei und sicher durch optional zu bestellenden Ausgießring
Die Premium-Verschlusskappe für Laborglasflaschen erfüllt höchste Ansprüche für Lagerung und Verpackung von Produkten aus Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Ideal zur Trockensterilisation bei hohen Temperaturen. Passend für alle GL 25/GL 45 Gewinde.
USP/EP/FDA-More Product Information