Ersatz-Schraubverschlüsse
Lieferant: RIXIUS
8-1000-45 8-1000-68
RIXI8-1000-45EA 23.6 EUR
RIXI8-1000-45 RIXI8-1000-68
Ersatz-Schraubverschlüsse
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP, schwarz
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
  • Passend zu den Flaschen 215-1821 bis 215-1836 und Kulturflaschen 215-1861 bis 215-1866
  • LUP-Einlage für bessere Dichtigkeit