Vierkant-Weithalsflaschen mit Gewinde
Lieferant: KAUTEX TEXTRON
215-3380EA 2.7 EUR
215-3380 215-3604 215-3603 215-3601 215-2364 215-3365 215-2365 215-2362 215-3375 215-3364 215-2373 215-2374 215-3363 215-2363 215-2371 215-3362 215-2372 215-2361 215-2370
Vierkant-Weithalsflaschen mit Gewinde
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, quadratisch, natur oder weiß.
  • Quadratischer Querschnitt
  • Eingelassenes Beschriftungsfeld
  • Drei verschiedene Verschlusstypen stehen zur Verfügung
  • Auslaufsicher
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Weithalsöffnung zum leichten Befüllen und Reinigen
Ideal für Flüssigkeiten, pastösen Medien, Granulate und Pulver. Mit UN-Zulassung für Feststoffe (außer Nenninhalte 50 ml und 350 ml). Zulassung ist nur mit den hier angebotenen Verschlüssen gültig.