Kälteschutz-Schürzen, Cryo-Apron® / Cryo-Industrial®
Lieferant: TEMPSHIELD
CA48 CA36 CA42 CA54 CI-A42 P-CA36
113-2602EA 345 EUR
113-2602 113-2600 113-2601 113-2603 113-1599 TEMPP-CA36
Kälteschutz-Schürzen, Cryo-Apron® / Cryo-Industrial®
Arbeitskleidung
Bei den Cryo-Aprons® handelt es sich um Schürzen mit Mehrfachbeschichtung, die Oberkörper und Beine vor dem Kontakt mit sehr kalten Oberflächen, Kühlflüssigkeiten und vor Spritzern schützen.
  • Bietet Schutz vor Temperaturen von −160 bis +150 °C
  • Längenverstellbare Bänder mit Schnellverschlüssen an Nacken und Taille
  • Wasserdichte Oberfläche aus Nylon schützt vor Spritzern bei Tieftemperaturen
  • Die Cryo-Industrial® Modelle bieten durch die Außenschicht aus robustem und wasserdichtem Cordura®-Nylon noch mehr Sicherheit
Ideal bei Arbeiten inMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Anwendungsbereich Outfit Industrie
Riskobereich Regen (wasserdicht/wasserabweisend),Cryo-beständig,Kälte
Geschlecht Unisex
Verschlussart Rückenverschluss
Stoff Nylon