VWR®, Kittel, PP, Einweg
Lieferant: VWR
VWR®
113-8269EA 126 EUR
113-8269 113-8295 113-8296 113-8294 113-8270
VWR®, Kittel, PP, Einweg
Einweg-Kleidung
Kittel aus PP, mit konisch zulaufendem Kragen und Druckknöpfen oder Reißverschluss.
  • Ohne Taschen
  • Verschweißte Nähte und Gummizug an den Ärmeln
Länge der Größe XL: 1100 mm; 570 mm (Ärmel).
Farbe: Weiß oder blau
Gewicht: 40 g/m²