Reinraum-Masken, Kimtech™ M3, PE/BiCoSof™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
62484 62465 62466 62466
111-0151EA 255 EUR
111-0151 111-0050 113-0344 TECO62466
Reinraum-Masken, Kimtech™ M3, PE/BiCoSof™
Masken Reinraum-Masken
Diese Faltenmasken haben weiche Bänder und einen komplett eingefassten, biegbaren Nasenbügel.
  • Außenschicht aus atmungsaktiver PE-Folie zum Schutz vor Kontamination
  • Ausgezeichnete Atmungsaktivität mit Filtration von ≥99% bei 0,5 µm
  • Innenschicht aus weißem Bicosof™ und komplett eingefasster, weicher, biegsamer Nasenbügel aus Aluminium
Für Reinräume der Klasse 10, ISO 4, M2.5 geeignet.
Verpackung: 5 pro Beutel, 6 oder 10 Beutel pro Packung.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable