VWR®, Überschuhe, LDPE/LLDPE
Lieferant: VWR Collection
113-8281EA 9.5 EUR
113-8281 113-8284
VWR®, Überschuhe, LDPE/LLDPE
Einweg-Kleidung
Überschuhe aus CPE, einer Mischung aus 65 % Low Density PE (LDPE) und 35 % Linear Low Density PE (LLDPE).
  • Feuchtigkeits- und schmutzabweisend
  • Keine Naht unter dem Fuß
L×H: 410×150 mm
* Einheitsgröße