Chemikalienbeständige Overalls, Tychem® 6000 F, Modelle CHA5 / CHA6
Lieferant: DuPont
Tychem®
113-0536EA 1350 EUR
113-0536 113-0537 DUPOCHA5TOR00/5XL 113-0534 113-0535 113-1744 113-1937 113-0538 113-0539 DUPOCHA5TOR00XXLU DUPOCHA5TOR00/3XL DUPOCHA5TOR00/4XL DUPOTYFCHA5TOR0LU 113-1771 113-0540 113-1468 113-0532 113-1897 DUPOCHA5TOR00/XL_U 113-0533 113-0541 113-0531
Chemikalienbeständige Overalls, Tychem® 6000 F, Modelle CHA5 / CHA6
Einweg-Kleidung
Tychem® 6000 F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.
Farbe: Grau oder orange.
Gewicht: 120 g/m².
Standards: Typ 3-B/4-B/5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, Kat. III; (EU) 2016/425
Verpackung: 25 pro Karton, einzeln verpackt.