Fractionating columns, Dufton, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
FC1/12 FC1/22
201-8387EA 125 EUR
201-8387 201-8388
Fractionating columns, Dufton, Quickfit®
Destillationsbauteile Destillationskolonnen
PYREX®, Borosilikatglas
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Besteht aus einer Säule mit passgenauer Dufton-Glasspirale. Hohe Effizienz – Flüssigkeit, die spiralförmig die Säule hinunterläuft, trifft auf aufsteigenden Dampf. Die Spirale kann zur Reinigung entfernt werden.