Exsil, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
EXODSB-5-250AEA 657 EUR
EXODSB-5-250A
Exsil, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Exsil HPLC-Säulen sind eine sinnvolle Alternative zu den klassischen sphärischen HPLC-Kieselgelen.
  • Sphärisches poröses Kieselgel
  • 80 und 100 Å Porengrößen
  • Konkurrenzfähiger Preis
  • Hichrom hoher Wirkungsgrad
Exsil 100, das Standardmaterial, wird in verschiedenen Partikelgrößen und gebundenen Phasen geliefert, um ein breites Anwendungsspektrum abzudecken. Exsil 80 ist eine komplementäre Materialreihe mit größerer Oberfläche.